Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 41.72 EUR
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 97%
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 120…122 °C
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
OSN: 2372
ADR: 3,II