Tlačiť
2-Iodosobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7133-1G OR7133-5G
APOSOR7133-1GEA 108.15 EUR
APOSOR7133-1G APOSOR7133-5G
2-Iodosobenzoic acid 97%
2-Iodosobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Mw: 264.02 g/mol
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002401
Číslo CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4