4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pinacol Borane
OR7123-100G
OR7123-25G
OR7123-5G
APOSOR7123-100GEA
166.06
EUR
APOSOR7123-100G
APOSOR7123-25G
APOSOR7123-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Reportedly couples with aryl halides to produce aryl boronates:J.Org.Chem.(1997)62,6458-6459.
Vzorec:
C₆H₁₃BO₂ Teplota varu: 42…43 °C/50mmHg Hustota: 0,882 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 5 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00674030 Číslo CAS: 25015-63-8 OSN: 3399 ADR: 4.3+3,II |