Tlačiť
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 318.49 EUR
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Teplota tavenia: 155…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018264
Číslo CAS: 7463-35-6