Tlačiť
3-Bromo-p-toluidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 73 EUR
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidine 99%
3-Bromo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 254…257 °C
Teplota tavenia: 25…30 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134176
Číslo CAS: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III