Tlačiť
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 121.14 EUR
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 201…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036051
Číslo CAS: 28711-29-7