Tlačiť
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7099-250MG OR7099-1G OR7099-5G
APOSOR7099-250MGEA 88.12 EUR
APOSOR7099-250MG APOSOR7099-1G APOSOR7099-5G
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19 g/mol
Teplota tavenia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066860
Číslo CAS: 5685-38-1