Tlačiť
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Cyclopropylethanamine hydrochloride
OR7051-10G OR7051-1G OR7051-5G
APOSOR7051-10GEA 655.72 EUR
APOSOR7051-10G APOSOR7051-1G APOSOR7051-5G
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClN
Mw: 121.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06685893
Číslo CAS: 42390-64-7