Tlačiť
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 78.22 EUR
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₇Br
Teplota varu: 110…112 °C/20,25mmHg
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,427 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000185
Číslo CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3