Tlačiť
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4,6-dimethylpyridin-3-amine
OR7028-1G OR7028-250MG OR7028-500MG OR7028-5G
APOSOR7028-1GEA 54.88 EUR
APOSOR7028-1G APOSOR7028-250MG APOSOR7028-500MG APOSOR7028-5G
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Mw: 201.0600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03731181
Číslo CAS: 104829-98-3