Tlačiť
2-Amino-3-iodopyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 111.51 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01651885
Číslo CAS: 104830-06-0