Tlačiť
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70215-1G OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA 146.01 EUR
APOSOR70215-1G APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClIN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800802
Číslo CAS: 1000577-48-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III