Tlačiť
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 187.32 EUR
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Teplota varu: 94…96 °C/1mmHg
Hustota: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016857
Číslo CAS: 3319-15-1