Tlačiť
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 24.95 EUR
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 102…103 °C/3,75mmHg
Hustota: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040710
Číslo CAS: 7473-98-5