Tlačiť
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA 213.5 EUR
APOSOR70169-100G APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Vzorec: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
Mw: 542.042 g/mol
Teplota tavenia: 213 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015318
Číslo CAS: 15629-92-2