Tlačiť
2,5-Dibromobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 24.95 EUR
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibromobenzaldehyde
2,5-Dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00462864
Číslo CAS: 74553-29-0
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II