Tlačiť
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 239.07 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂
Teplota tavenia: 171…172 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01109676
Číslo CAS: 35288-49-4
OSN: 1759
ADR: 8,III