Tlačiť
1,8-Diaminonaphthalene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Diaminonaphthalene 99%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Teplota varu: 205 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 62…64 °C
Teplota vzplanutia: 195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004033
Číslo CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8