Tlačiť
3,3'-Dimethylbiphenyl
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 44.93 EUR
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄
Teplota varu: 286 °C/713mmHg
Teplota tavenia: 44382 °C
Hustota: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008534
Číslo CAS: 612-75-9