Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 124.57 EUR
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: 29.85
Hustota: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
OSN: 2924
ADR: 3+8 II