Tlačiť
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 124.75 EUR
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Vzorec: C₁₈H₁₂Br₃N
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009665
Číslo CAS: 4316-58-9