Tlačiť
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 664.66 EUR
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Teplota tavenia: 243 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012415
Číslo CAS: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6