Tlačiť
2-Chloro-9,10-anthraquinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70084-50G OR70084-25G
APOSOR70084-50GEA 0 EUR
APOSOR70084-50G APOSOR70084-25G
2-Chloro-9,10-anthraquinone
2-Chloro-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₇ClO₂
Teplota varu: 292 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 207…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001227
Číslo CAS: 131-09-9