Tlačiť
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 282.4 EUR
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
3-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.5900 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08234653
Číslo CAS: 164650-68-4