Tlačiť
2,5-Dibromo-p-xylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70071-500G OR70071-100G OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA 244.28 EUR
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibromo-p-xylene 95%
2,5-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 261 °C
Teplota tavenia: 72…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000091
Číslo CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III