Tlačiť
2-Pentynoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pent-2-ynoic acid
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 91.33 EUR
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.10 g/mol
Teplota tavenia: 47…53 °C
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014370
Číslo CAS: 5963-77-9