Tlačiť
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 49.74 EUR
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
Teplota tavenia: 224…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017596
Číslo CAS: 40803-53-0