Tlačiť
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 144.81 EUR
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
Teplota varu: 254 °C
Hustota: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320499
Číslo CAS: 24856-58-4