Tlačiť
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 49.74 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Vzorec: C₇H₁₅NO₃
Teplota varu: 92 °C/0,22mmHg
Hustota: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00056657
Číslo CAS: 26690-80-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III