Tlačiť
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70050-100G OR70050-25G OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA 636.58 EUR
APOSOR70050-100G APOSOR70050-25G APOSOR70050-5G
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate, Technical Grade
2-Chloro-5-methylphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
Teplota tavenia: 39…42 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863693
Číslo CAS: 40398-03-6