Tlačiť
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 114.72 EUR
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Teplota varu: 54…55 °C/7mmHg
Hustota: 1,0609 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03789633
Číslo CAS: 77342-93-9