Tlačiť
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70048-1G OR70048-5G
APOSOR70048-1GEA 298.44 EUR
APOSOR70048-1G APOSOR70048-5G
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Teplota varu: 63…65 °C/5mmHg
Hustota: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235012
Číslo CAS: 116131-44-3
OSN: 3265
ADR: 8,III