Tlačiť
Tetrahydropyran-3-methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, (Tetrahydropyran-3-yl)methanol
OR70047-10G OR70047-1G OR70047-5G
APOSOR70047-10GEA 765.34 EUR
APOSOR70047-10G APOSOR70047-1G APOSOR70047-5G
Tetrahydropyran-3-methanol
Tetrahydropyran-3-methanol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 81 °C/4mmHg
Hustota: 1,0553 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235011
Číslo CAS: 14774-36-8