Tlačiť
Ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 212.19 EUR
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00056935
Číslo CAS: 27512-72-7
OSN: 3261
ADR: 8,III