Tlačiť
terc-Butanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 114.96 EUR
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
terc-Butanol 99%
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
Mw: 74.12
Teplota varu: 83 °C
Teplota tavenia: 23…26 °C
Hustota: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004464
Číslo CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
OSN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577