Tlačiť
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 54.88 EUR
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Mw: 215.29 g/mol
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094488
Číslo CAS: 123855-51-6