Tlačiť
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-5GEA 43.32 EUR
APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Teplota varu: 286 °C
Teplota tavenia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059776
Číslo CAS: 4411-80-7