Tlačiť
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 99.48 EUR
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Teplota tavenia: 109…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161356
Číslo CAS: 87199-16-4
OSN: 3261
ADR: 8,III