Tlačiť
2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 41.66 EUR
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
2-Hydroxy-p-toluic acid 99%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 173…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002454
Číslo CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3