Tlačiť
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 24.91 EUR
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C11H14O2
Mw: 178.2277 g/mol
Teplota varu: 78…79 °C/1mmHg
Hustota: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00778877
Číslo CAS: 24623-65-2