Tlačiť
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 175.29 EUR
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Mw: 230.061 g/mol
Teplota tavenia: 55…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075824
Číslo CAS: 69383-59-1