Tlačiť
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromophenyl Methyl sulphone, 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 142 EUR
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
2-Bromophenyl methyl sulphone 98%
2-Bromophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Teplota tavenia: 106…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368924
Číslo CAS: 33951-33-6