Tlačiť
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 24.95 EUR
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
2-Chlorophenyl methyl sulphone 99%
2-Chlorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Teplota tavenia: 91,5…92.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 17482-05-2