Tlačiť
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloropyridinium chloride
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 24.95 EUR
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Chloropyridine hydrochloride 97%
4-Chloropyridine hydrochloride
Vzorec: C₅H₅Cl₂N
Teplota tavenia: 210 °C (subl.)
Teplota vzplanutia: 198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012829
Číslo CAS: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1