Tlačiť
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
OR6948-100G OR6948-25G OR6948-5G
APOSOR6948-100GEA 88.12 EUR
APOSOR6948-100G APOSOR6948-25G APOSOR6948-5G
5-Bromo-2-methylpyridine 98%
5-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota tavenia: 32…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00661170
Číslo CAS: 3430-13-5