Tlačiť
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6937-5G OR6937-100G OR6937-500G
APOSOR6937-5GEA 46.93 EUR
APOSOR6937-5G APOSOR6937-100G APOSOR6937-500G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Vzorec: C₉H₂₀N₂
Teplota varu: 188…189 °C
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005984
Číslo CAS: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
OSN: 2735
ADR: 8,III