Tlačiť
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 28.28 EUR
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 198…200 °C
Teplota tavenia: 26…31 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006500
Číslo CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8