Tlačiť
(±)-Pipecolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA 24.91 EUR
APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
(±)-Pipecolinic acid 98%
(±)-Pipecolinic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16
Teplota tavenia: 280…283 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064347
Číslo CAS: 535-75-1
EINECS: 223-737-1