Tlačiť
(±)-Isonipecotic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 39.79 EUR
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
(±)-Isonipecotic acid
(±)-Isonipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006004
Číslo CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3