Tlačiť
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6920-1G OR6920-5G
APOSOR6920-1GEA 79.82 EUR
APOSOR6920-1G APOSOR6920-5G
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂S
Mw: 196.32 g/mol
Teplota varu: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320903
Číslo CAS: 461046-73-1